4-Methoxypyridazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345702-1G
APOSOR345702-1GEA 106 EUR
APOSOR345702-1G
4-Methoxypyridazine 97%
4-Methoxypyridazine
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,114 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236840
Núm. CAS: 20733-11-3