4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR345706-1G OR345706-250MG
APOSOR345706-1GEA 159 EUR
APOSOR345706-1G APOSOR345706-250MG
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20644991
Núm. CAS: 72411-89-3