5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR345717-1G OR345717-250MG
APOSOR345717-1GEA 220 EUR
APOSOR345717-1G APOSOR345717-250MG
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₄H₅N₃O
MW: 111,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11574230
Núm. CAS: 69785-94-0