3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346020-1G OR346020-5G
APOSOR346020-1GEA 0 EUR
APOSOR346020-1G APOSOR346020-5G
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₁₁Cl₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115543
Núm. CAS: 24248-21-3