Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346024-1G OR346024-5G
APOSOR346024-1GEA 0 EUR
APOSOR346024-1G APOSOR346024-5G
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₄
MW: 248,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568207
Núm. CAS: 151098-14-5