Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346026-1G OR346026-5G
APOSOR346026-1GEA 0 EUR
APOSOR346026-1G APOSOR346026-5G
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568214
Núm. CAS: 1053656-27-1