Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346027-1G OR346027-500MG
APOSOR346027-1GEA 0 EUR
APOSOR346027-1G APOSOR346027-500MG
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉N₃O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568217
Núm. CAS: 1053656-31-7