1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR346055-1G OR346055-500MG OR346055-5G
APOSOR346055-1GEA 0 EUR
APOSOR346055-1G APOSOR346055-500MG APOSOR346055-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951952
Núm. CAS: 479080-28-9