1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR346056-1G OR346056-500MG
APOSOR346056-1GEA 0 EUR
APOSOR346056-1G APOSOR346056-500MG
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568291
Núm. CAS: 479080-30-3