1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-(N-hydroxycarbamimidoyl)piperidine-1-carboxylate
OR346057-1G OR346057-5G
APOSOR346057-1GEA 0 EUR
APOSOR346057-1G APOSOR346057-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₃
MW: 243,303 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951950
Núm. CAS: 280110-63-6