N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR346058-1G OR346058-5G
APOSOR346058-1GEA 0 EUR
APOSOR346058-1G APOSOR346058-5G
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06366748
Núm. CAS: 771-28-8