4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346060-1G OR346060-5G
APOSOR346060-1GEA 0 EUR
APOSOR346060-1G APOSOR346060-5G
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₂₂N₄O₃
MW: 258,317 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10688291
Núm. CAS: 1040631-47-7