2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Proveedor: Apollo Scientific
OR346064-1G OR346064-5G
APOSOR346064-1GEA 0 EUR
APOSOR346064-1G APOSOR346064-5G
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Formula: C₆H₁₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09948347
Núm. CAS: 5815-63-4