3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Proveedor: Apollo Scientific
OR346065-1G OR346065-5G
APOSOR346065-1GEA 0 EUR
APOSOR346065-1G APOSOR346065-5G
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Formula: C₇H₁₅N₃O₂
MW: 173,213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03033671
Núm. CAS: 350682-24-5