5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR346074-1G OR346074-5G
APOSOR346074-1GEA 0 EUR
APOSOR346074-1G APOSOR346074-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Formula: C₁₄H₁₇N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568310
Núm. CAS: 1053656-50-0