Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346081-1G OR346081-5G
APOSOR346081-1GEA 243 EUR
APOSOR346081-1G APOSOR346081-5G
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568328
Núm. CAS: 1208081-63-3