Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346088-1G OR346088-5G
APOSOR346088-1GEA 0 EUR
APOSOR346088-1G APOSOR346088-5G
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028409
Núm. CAS: 95104-43-1