Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346089-1G OR346089-5G
APOSOR346089-1GEA 0 EUR
APOSOR346089-1G APOSOR346089-5G
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00833029
Núm. CAS: 95104-45-3