3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346102-1G OR346102-5G
APOSOR346102-1GEA 0 EUR
APOSOR346102-1G APOSOR346102-5G
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
3-Oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester 2-ethyl ester
Formula: C₁₅H₁₇NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052441
Núm. CAS: 51814-18-7