2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-3-(chloromethyl)pyridine
OR346119-5G
APOSOR346119-5GEA 105 EUR
APOSOR346119-5G
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835107
Núm. CAS: 89581-84-0
UN: 3261
ADR: 8,III