2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346126-1G OR346126-500MG
APOSOR346126-1GEA 0 EUR
APOSOR346126-1G APOSOR346126-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇N₃O₄
MW: 185,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662656
Núm. CAS: 3920-37-4