Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346136-1G OR346136-5G
APOSOR346136-1GEA 0 EUR
APOSOR346136-1G APOSOR346136-5G
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Formula: C₄H₆Br₂O₂
MW: 245,897 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457744
Núm. CAS: 24442-57-7
UN: 1760
ADR: 8,III