3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate
OR346138-5G
APOSOR346138-5GEA 75.4 EUR
APOSOR346138-5G
3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371661
Núm. CAS: 655247-45-3