3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR346141-1G OR346141-500MG
APOSOR346141-1GEA 1050 EUR
APOSOR346141-1G APOSOR346141-500MG
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂S
MW: 124,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110312
Núm. CAS: 57352-00-8