6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346156-1G OR346156-10G
APOSOR346156-1GEA 0 EUR
APOSOR346156-1G APOSOR346156-10G
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₇BrO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845695
Núm. CAS: 863904-21-6