1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR346162-1G OR346162-500MG
APOSOR346162-1GEA 0 EUR
APOSOR346162-1G APOSOR346162-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09939992
Núm. CAS: 294877-36-4