1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346163-1G OR346163-500MG
APOSOR346163-1GEA 0 EUR
APOSOR346163-1G APOSOR346163-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
MW: 250,681 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09934571
Núm. CAS: 113808-90-5