3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346177-1G OR346177-500MG
APOSOR346177-1GEA 0 EUR
APOSOR346177-1G APOSOR346177-500MG
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₇NO₃S₂
MW: 205,255 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501431
Núm. CAS: 878477-22-6