2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminoquinoline-3-carboxamide
OR346178-1G
OR346178-5G
APOSOR346178-1GEA
0
EUR
APOSOR346178-1G
APOSOR346178-5G
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Formula:
C₁₀H₉N₃O MW: 187,198 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06809614 Núm. CAS: 31407-28-0 |