2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
Proveedor: Apollo Scientific
OR346179-1G OR346179-500MG
APOSOR346179-1GEA 0 EUR
APOSOR346179-1G APOSOR346179-500MG
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136,577 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154081
Núm. CAS: 5695-72-7