2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346200-1G OR346200-500MG
APOSOR346200-1GEA 0 EUR
APOSOR346200-1G APOSOR346200-500MG
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Formula: C₆H₇ClN₂O₂S
MW: 206,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142805
Núm. CAS: 1208081-58-6