5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346202-1G OR346202-500MG
APOSOR346202-1GEA 0 EUR
APOSOR346202-1G APOSOR346202-500MG
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₉H₁₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975623
Núm. CAS: 158154-63-3