3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346203-1G OR346203-500MG
APOSOR346203-1GEA 0 EUR
APOSOR346203-1G APOSOR346203-500MG
3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701787
Núm. CAS: 1018125-29-5