2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346204-1G OR346204-500MG
APOSOR346204-1GEA 0 EUR
APOSOR346204-1G APOSOR346204-500MG
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₂
MW: 182,604 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086169
Núm. CAS: 27347-32-6
UN: 3265
ADR: 8,III