4-(4-Amino-butyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 4-(4-aminobutyl)piperazine-1-carboxylate
OR346207-1G
APOSOR346207-1GEA 0 EUR
APOSOR346207-1G
4-(4-Amino-butyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Amino-butyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₂₇N₃O₂
MW: 257,372 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038543
Núm. CAS: 745048-07-1