2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR346212-1G OR346212-500MG OR346212-250MG
APOSOR346212-1GEA 405 EUR
APOSOR346212-1G APOSOR346212-500MG APOSOR346212-250MG
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₂Cl₃NO₂S
MW: 246,499 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142815
Núm. CAS: 1208081-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III