2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346215-1G OR346215-500MG
APOSOR346215-1GEA 0 EUR
APOSOR346215-1G APOSOR346215-500MG
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142819
Núm. CAS: 1208081-60-0
UN: 3261
ADR: 8,III