n-Propylsulphamoyl chloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR346219-1G OR346219-500MG
APOSOR346219-1GEA 369 EUR
APOSOR346219-1G APOSOR346219-500MG
n-Propylsulphamoyl chloride, tech
n-Propylsulphamoyl chloride
Formula: C₃H₈ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520375
Núm. CAS: 10305-42-7
UN: 3265
ADR: 8,II