tert-Butylsulphamoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR346220-1G OR346220-500MG
APOSOR346220-1GEA 0 EUR
APOSOR346220-1G APOSOR346220-500MG
tert-Butylsulphamoyl chloride
tert-Butylsulphamoyl chloride
Formula: C₄H₁₀ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520377
Núm. CAS: 33581-95-2