3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346223-1G OR346223-5G
APOSOR346223-1GEA 0 EUR
APOSOR346223-1G APOSOR346223-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142851
Núm. CAS: 1208081-29-1