5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346224-1G
OR346224-5G
APOSOR346224-1GEA
0
EUR
APOSOR346224-1G
APOSOR346224-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formula:
C₁₂H₁₀ClNO₃ MW: 251,666 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15142852 Núm. CAS: 1208081-71-3 |