5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346225-1G OR346225-5G
APOSOR346225-1GEA 0 EUR
APOSOR346225-1G APOSOR346225-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571297
Núm. CAS: 91182-89-7