3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346226-1G OR346226-5G
APOSOR346226-1GEA 0 EUR
APOSOR346226-1G APOSOR346226-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11557830
Núm. CAS: 91569-57-2