5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346227-1G OR346227-5G
APOSOR346227-1GEA 0 EUR
APOSOR346227-1G APOSOR346227-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈ClNO₃
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11584333
Núm. CAS: 92545-96-5