4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346233-1G OR346233-500MG
APOSOR346233-1GEA 0 EUR
APOSOR346233-1G APOSOR346233-500MG
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₇H₈N₂O₂S
MW: 184,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981415
Núm. CAS: 183303-75-5