2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR346236-1G OR346236-500MG OR346236-5G
APOSOR346236-1GEA 0 EUR
APOSOR346236-1G APOSOR346236-500MG APOSOR346236-5G
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01327620
Núm. CAS: 6337-34-4