1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR346239-1G OR346239-5G
APOSOR346239-1GEA 0 EUR
APOSOR346239-1G APOSOR346239-5G
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457595
Núm. CAS: 30186-39-1