4,6-Dimethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4,6-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
OR346240-1G
APOSOR346240-1GEA 217 EUR
APOSOR346240-1G
4,6-Dimethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester
4,6-Dimethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11046670
Núm. CAS: 832090-44-5