5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR346243-1G OR346243-5G
APOSOR346243-1GEA 0 EUR
APOSOR346243-1G APOSOR346243-5G
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18259664
Núm. CAS: 22701-40-2