Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR346248-1G
OR346248-500MG
OR346248-5G
APOSOR346248-1GEA
0
EUR
APOSOR346248-1G
APOSOR346248-500MG
APOSOR346248-5G
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Formula:
C₁₀H₈O₃ MW: 176,169 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15144245 Núm. CAS: 4687-24-5 |